Merck
795755
Sigma-Aldrich
n-ドデシルホスホン酸
別名:
DDPA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,510
5 G
¥22,300
¥5,510
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,510
5 G
¥22,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H27O3P
CAS番号:
分子量:
250.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥5,510
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
mp
68-73 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C12H27O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3,(H2,13,14,15)
InChI Key
SVMUEEINWGBIPD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
スチリル9Mは、非線形光学(NLO)成分として使用される有機レーザー色素です。生体適合性があり、光子吸収を利用する顕微鏡法の発色団として使用することができます。[1][2]
アプリケーション
スチリル9Mは、腫瘍細胞の追跡のためにアミノ基修飾ポリスチレンナノ粒子に取り込むことのできる近赤外色素として使用される可能性があります。[3] 非線形光学特性を示し、この特性はフォトニック結晶の製造で超高速光スイッチとして使用される可能性があります。[2]
金属酸化物の表面エネルギー、湿潤性、および仕事関数の調整
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
795755-VAR:
795755-BULK:
795755-5G:
795755-250MG:
795755-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Target-specific nanoparticles containing a broad band emissive NIR dye for the sensitive detection and characterization of tumor development.
Behnke T, et al.
Biomaterials, 34(1), 160-170 (2013)
Long-chain functional bisphosphonates: synthesis, anticalcification, and antiresorption activity
Meziane, D.;
Heteroatom Chem., 20, 369-377 (2009)
Environment-sensitive two-photon dye
Linear and Nonlinear Optics of Organic Materials VIII, 7049, 70490Y-70490Y (2008)
Ultra-fast optical switches using 1D polymeric photonic crystals.
Katouf R, et al.
Ultra-fast optical switches using 1D polymeric photonic crystals, 3(2-3), 116-119 (2005)
Fredric G Svensson et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(21) (2020-11-04)
Titania (anatase) nanoparticles were anisotropically functionalized in water-toluene Pickering emulsions to self-assemble into nanoshells with diameters from 500 nm to 3 μm as candidates for encapsulation of drugs and other compounds. The water-phase contained a hydrophilic ligand, glucose-6-phosphate, while the