安全性情報
736503
Sigma-Aldrich
銀、分散液
nanoparticle, 50-60 wt. % in tetradecane, spec. resistivity ~ 2.7 μΩ-cm, for printing on polyimide films
別名:
Silverjet DGH-55LT-25C, 銀インク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
surface tension 27 - 31 dyn/cm
フォーム
dispersion
nanoparticle
濃度
50-60 wt. % in tetradecane
屈折率
n20/D 1.333
粒径
≤10 nm
粘度
7-14 cP
密度
1.5-1.8 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
銀は優れた導体であり、耐酸化性があります。印刷された導体および(銀ナノ粒子に基づく)印刷可能なインクとして使用されます。ナノ銀は、空気および水の浄化用フィルター、繊維製品および創傷治療材の抗菌物質として使用されます。これらの他に、ナノ銀の大規模な用途として、太陽電池、薄膜エレクトロニクス、センサー及び触媒のメタライゼーションが含まれます。
硬化温度:250℃
推奨基板:ポリイミドフィルム
推奨洗浄溶媒:非極性溶媒であるキシレン、ヘキサン、オクタンなど(炭化水素)
法的情報
ANP Inc.の製品です。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F
引火点(℃)
104.4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
736503-100G:
736503-VAR:
736503-BULK:
736503-25G:4548173926001
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
最も重要なデジタル製造技術の1つであり、プリンテッドエレクトロニクスの実現を可能にする主要技術の1つである「インクジェット印刷」について解説します。
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
各種印刷法に対応した溶液処理可能なグラフェン導電性インク製品についてご紹介します。グラフェン膜、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェンなどの製品を多数販売しております。
すべて表示