Merck
736473
Sigma-Aldrich
銀、分散液
nanoparticle, 30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether, spec. resistivity ~ 7 μΩ-cm, for printing on ITO films
別名:
Silverjet DGP-40TE-20C, silver ink
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
詳細
surface tension 35 - 40 dyn/cm
形状
dispersion
nanoparticle
濃度
30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether
屈折率
n20/D 1.333
粒径
≤50 nm
粘度
10-18 cP
密度
1.45 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硬化温度:180~200℃
推奨基板:ITOフィルム、セラミック層
推奨する洗浄用溶媒:極性溶媒(エチルアルコール、IP​Aなど)
法的情報
Product of ANP, Inc.
免責事項
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
736473-100G:4548173924441
736473-25G:4548173924458
736473-BULK:
736473-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comparative Study of Loading of Anodic Porous Alumina with Silver Nanoparticles Using Different Method.
Thorat S, et al.
Materials, 6, 206-216 (2013)
資料
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
最も重要なデジタル製造技術の1つであり、プリンテッドエレクトロニクスの実現を可能にする主要技術の1つである「インクジェット印刷」について解説します。
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
各種印刷法に対応した溶液処理可能なグラフェン導電性インク製品についてご紹介します。グラフェン膜、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェンなどの製品を多数販売しております。
すべて表示