Merck
735272
Sigma-Aldrich
4-アミノ-6-クロロピリミジン
97%
別名:
6-アミノ-4-クロロピリミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4ClN3
CAS番号:
分子量:
129.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
214-219 °C
SMILES記法
Nc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI Key
DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
735272-1G:
735272-VAR:
735272-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)