アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
183-186 °C (lit.)
溶解性
acetic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1cc(Cl)nc(N)n1
InChI
1S/C5H6ClN3/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
InChI Key
NPTGVVKPLWFPPX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
122882-5G:
122882-BULK:
122882-VAR:
122882-25G:
アクティブなフィルタ