Merck
734926
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3ClF3NO2
CAS番号:
分子量:
225.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
173-178 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(cnc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-4(6(13)14)1-3(2-12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChI Key
RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
734926-VAR:
734926-BULK:
734926-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)