Merck
730173
Sigma-Aldrich
2-(トリフルオロメチル)ピリジン-4-カルボン酸
97%
別名:
2-(トリフルオロメチル)イソニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥4,900
¥4,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥4,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F3NO2
CAS番号:
分子量:
191.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
217-223 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1ccnc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-4(6(12)13)1-2-11-5/h1-3H,(H,12,13)
InChI Key
BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
730173-VAR:
730173-BULK:
730173-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)