Merck
536008
Sigma-Aldrich
5-(アミノメチル)-2-クロロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,200
25 G
¥57,700
¥19,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,200
25 G
¥57,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7ClN2
CAS番号:
分子量:
142.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
28-34 °C
官能基
amine
chloro
SMILES記法
NCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H7ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H,3,8H2
InChI Key
XPARFBOWIYMLMY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
536008-BULK:
536008-5G:
536008-VAR:
536008-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Margaret L Eng et al.
The Science of the total environment, 760, 143409-143409 (2020-11-22)
Neonicotinoids are the most widely used insecticides globally, but their rapid metabolism in vertebrates makes diagnosing wildlife exposure challenging. More detailed information on the pattern of imidacloprid metabolites over time could be used to better approximate the timing and level