Merck
734039
Sigma-Aldrich
4-tert-ブチル-2,6-ジメチルフェニル硫黄トリフルオリド
別名:
Fluolead
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17F3S
CAS番号:
分子量:
250.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
62-68 °C
SMILES記法
Cc1cc(cc(C)c1S(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H17F3S/c1-8-6-10(12(3,4)5)7-9(2)11(8)16(13,14)15/h6-7H,1-5H3
InChI Key
VRTQPEYVMHATOA-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-tert-ブチル-2,6-ジメチルフェニル硫黄トリフルオリドは、熱安定性があり、取扱いが容易で、汎用性の高い脱酸素的フッ素化剤であり、水との接触に対しても高い安定性を示します。ジエチルアミノ硫黄トリフルオリド(DAST)の優れた代替品です。[1]
アプリケーション
特徴:
  • 多くの官能基に対する耐性
  • 選択性の高い官能基化
  • 高効率で幅広い反応範囲
  • 穏やかな反応条件
一般に、SF4に対する反応性と選択性に優れており、取扱いが容易で安全です。
求核性脱酸素的フッ素化反応を促進し、150°Cまで優れた熱安定性を示すことが明らかになっているため、工業規模の生産を含む様々なプロセスに安全に適用できます。
Fluolead Scheme 1
さまざまな化学反応(Scheme 1)に適用できる新しいフッ素化剤です。
Fluoleadの詳細については次のデータシートを参照してください:A Novel New Versatile Fluorinating Agent
法的情報
Fluolead is a trademark of UBE America, Inc.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
734039-1G:
734039-5G:
734039-VAR:
734039-BULK:
734039-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kirk, K. L
Organic Process Research & Development, 12, 305-321 (2008)
Discovery of 4-tert-butyl-2, 6-dimethylphenylsulfur trifluoride as a deoxofluorinating agent with high thermal stability as well as unusual resistance to aqueous hydrolysis, and its diverse fluorination capabilities including deoxofluoro-arylsulfinylation with high stereoselectivity.
Umemoto T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(51), 18199-18205 (2010)
Teruo Umemoto et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(51), 18199-18205 (2010-12-04)
Versatile, safe, shelf-stable, and easy-to-handle fluorinating agents are strongly desired in both academic and industrial arenas, since fluorinated compounds have attracted considerable interest in many areas, such as drug discovery, due to the unique effects of fluorine atoms when incorporated