Merck
733938
Sigma-Aldrich
2,4-ジアミノトルエン-α,α,α-d3
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
2,4-ジアミノトルエン-メチル-d3, 2,4-トルエンジアミン-メチル-d3, 4-メチル-d3-1,3-フェニレンジアミン, 4-メチル-d3-m-フェニレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D3H7N2
分子量:
125.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
97-99 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3/i1D3
InChI Key
VOZKAJLKRJDJLL-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
733938-VAR:
733938-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)