Merck
489611
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥280,000
¥280,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥280,000
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
CAS番号:
分子量:
260.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥280,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
mp
61-64 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
402.8 °F - closed cup
引火点(℃)
206.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
489611-1G:
489611-BULK:
489611-VAR:
489611-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1