Pt is utilized in ATRP (Atom Transfer Radical Polymerization) applications.
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
溶解性
1.500 at 20 °C
密度
1.177 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(Br)C(=O)OCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C30H56Br2O4S2/c1-29(2,31)27(33)35-23-19-15-11-7-5-9-13-17-21-25-37-38-26-22-18-14-10-6-8-12-16-20-24-36-28(34)30(3,4)32/h5-26H2,1-4H3
InChI Key
IEGYEGYUHSQEAZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
733350-500MG:
733350-VAR:
733350-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
プロトコル
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
ウォーリック大学のProf. Dave Haddletonの研究グループによって実証された、ATRPによる重合。