スキップする
A4929
N,N′-ビス(アクリロイル)シスタミン
BioReagent, suitable for electrophoresis
別名:
2,2′-(ビスアクリルアミノ)ジエチルジスルフィド, BAC, ビス(2-アクリルアミドエチル)ジスルフィド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥90,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O2S2
CAS番号:
分子量:
260.38
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
262-546-8
MDL number:
Form:
powder
¥90,400
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C10H16N2O2S2/c1-3-9(13)11-5-7-15-16-8-6-12-10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2,(H,11,13)(H,12,14)
InChI key
DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Application
BACは、ポリアクリルアミドゲルの可逆性架橋剤として使用されます。適切な還元剤を用いれば、ジスルフィド結合を切断できます。DNA精製における推奨使用量は、アクリルアミド:BAC=12:1です。4%ゲルのスライス1 gに100mM DTT含有TBE溶液(pH 8.3)5 mLを添加すると、30分以内に溶解します。ゲルを迅速に溶解させるための至適pHは8.3です。
BACは、ポリアクリルアミドゲル上で巨大分子を分離しやすくするためのゲル用可逆的架橋剤です。ジスルフィド結合は適切な還元剤で切断できます。 1-gスライスの4%(12:1)のゲルを、TBE(pH 8.3)に溶解した100 mM DTT 5 mL中に入れると、30分未満で溶解します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1667668.20791373605
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
liquid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
A4929-1G: + A4929-VAR: + A4929-5G: + A4929-INTR: + A4929-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)