Merck
381756
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-2-メチルプロピオン酸アリル
98%
別名:
Allyl 2-bromoisobutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC(CH3)2CO2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
207.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
50-51 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(Br)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
WIPLNCYPGHUSGF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
381756-5G:
381756-BULK:
381756-1G:
381756-VAR:
試験成績書(COA)