Merck
723169
Sigma-Aldrich
ビス[2-(2'-ブロモイソブチリルオキシ)エチル]ジスルフィド
別名:
(BiBOE)2S2, ATRP(生)分解性開始剤, BiBOEDS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20Br2O4S2
CAS番号:
分子量:
452.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.529
密度
1.478 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(Br)C(=O)OCCSSCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C12H20Br2O4S2/c1-11(2,13)9(15)17-5-7-19-20-8-6-18-10(16)12(3,4)14/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
PXBWWYBXPGZCHC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生分解性ポリマーや金表面に付着するポリマーを作成するための原子移動ラジカル重合(ATRP)開始剤。ポリマーに感温性・感光性の切断可能部分を導入する際にも使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
723169-1G:
723169-BULK:
723169-VAR:
723169-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tsarevsky, N.V.; Matyjaszewski, K.
Macromolecules, 35, 9009-9009 (2002)
Wenjing Huang et al.
Theranostics, 9(13), 3825-3839 (2019-07-10)
Reversing multidrug resistance (MDR) remains a big challenge in cancer therapy. Combining the hyperthermia and chemotherapy is a promising strategy for efficient cancer treatment with MDR reversal. Gold nanocages (GNCs) are an ideal photothermal (PTT)-chemotherapy integration platform due to their
Hao Zhao et al.
ACS nano, 13(6), 6647-6661 (2019-05-16)
Highly efficient nanoarchitectures are of great interest for achieving precise chemotherapy with minimized adverse side effects in cancer therapy. However, a major challenge remains in exploring a rational approach to synthesize spatiotemporally selective vehicles for precise cancer chemotherapy. Here, we
資料
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
双頭型重合剤(dual initiator、二官能性もしくはヘテロ官能性開始剤とも呼ばれます)は、同時重合を独立的かつ選択的に開始できる二つの機能性部位を有しています。
プロトコル
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.