Merck
806366
Sigma-Aldrich
ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)
carboxylic acid, thiol
別名:
PNIPAAM, PNIPAM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7O2(C6H11NO)nSH
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
powder
分子量
Mn 6,000
PDI
≤1.2
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
熱応答性高分子医薬品送達システムを含む、感熱コーティングされたマイクロ/ナノ材料の開発用の新規ポリマーです。チオール官能基は、チオール-エンクリック化学と同様に、さまざまな生体分子に結合するために使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
806366-BULK:
806366-1G:
806366-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chung JE, et al.
Colloids Surf., B9(37) (1997)
Wei HH, et al.
Biomaterials, 28(1), 9-9 (2007)