Merck
741698
Sigma-Aldrich
2-(ドデシルチオカルボノチオイルチオ)-2-メチルプロピオン酸3-アジド-1-プロパノールエステル
98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥22,100
5 G
¥106,000
¥22,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥22,100
5 G
¥106,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H37N3O2S3
CAS番号:
分子量:
447.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥22,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98% (HPLC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.528
密度
1.058 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C20H37N3O2S3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-27-19(26)28-20(2,3)18(24)25-16-14-15-22-23-21/h4-17H2,1-3H3
InChI Key
HQKDQLOBIDMFQX-UHFFFAOYSA-N
詳細
適切なRAFT剤の選択に助けが必要ですか?モノマーに対するRAFT剤 の適合性の表をご参照ください。
アプリケーション
制御下ラジカル重合のRAFT剤。スチレン、アクリレートおよびアクリルアミドのモノマーの重合に特に適しています。アジド基は、様々なアルキン官能化生体分子に結合させるために使用できます。連鎖移動剤(CTA)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
741698-BULK:
741698-5G:
741698-1G:
741698-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Micro Review:RAFT(可逆的付加/開裂連鎖移動)重合
プロトコル
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
すべて表示