安全性情報
730777
Sigma-Aldrich
銀、分散液
nanoparticles, 100 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
別名:
Colloidal silver
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥24,300
¥24,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥24,300
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥24,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
nanoparticles
品質水準
含みます
sodium citrate as stabilizer
濃度
0.02 mg/mL in aqueous buffer
屈折率
n20/D 1.333
粒径
100 nm (TEM)
密度
0.9978 g/mL at 25 °C
蛍光検出
λem 504 nm FWHM 167 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
粒子サイズ 100nm、屈折率 1.33 の銀ナノ粒子は、高い電子伝導性、大きな表面積、狭い蛍光スペクトルなどの独自の特性を備えているため、さまざまな用途に適しています。薬物送達システム、イメージングプローブ、診断プラットフォーム、エネルギー貯蔵デバイスの分野で広く使用されています。
アプリケーション
  • Silver as acrolein hydrogenation catalyst: intricate effects of catalyst nature and reactant partial pressures.:この研究では、アクロレイン水素化の触媒としての銀の使用について探索し、触媒性および反応物の分圧の複雑な効果を示しており、工業化学プロセスにおける将来の用途に影響を与える可能性があります(Bron et al., 2007)。
  • Surface-enhanced Raman analysis of sulfa drugs on colloidal silver dispersion.:この研究では、医薬品研究における検出方法を強化する可能性のある、サルファ薬を分析するためのコロイド状銀分散体を使用した表面増強ラマン分光法(SERS)の応用について議論しています(Sutherland et al., 1990)。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
730777-25ML:
730777-BULK:
730777-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ebtehal Ahmed et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 108(12), 2351-2367 (2020-05-18)
Acute liver failure (ALF) occurs due to severe liver damage that triggers rapid loss of normal liver function. Here, we investigate the usefulness of an injectable liver extracellular matrix (LECM)-rich hydrogel generated from an optimized decellularization protocol incorporated with silver
資料
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料は、物理的、化学的、光学的にユニークな特性を持っており、現在、さまざまな生物学的用途に利用されています。
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Dr. David Medina Cruzらが、血糖値のより精密な測定と監視を可能にする、貴金属系二元金属ナノ粒子(BMNP:bimetallic nanoparticle)の進展について紹介します。Ag-Au、Ag-Pt、Ag-Pd、Au-Ptなどの酵素フリーの銀および金ナノ粒子の利用と、その構造がバイオセンサ検出にどう役立つかを中心に解説します。