Merck
730645
Sigma-Aldrich
4-アンドロステン-3,17-ジオン-2,3,4-13C3 溶液
0.1 mg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥53,300
¥53,300
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥53,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C16H26O2
CAS番号:
分子量:
289.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥53,300
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solution
濃度
0.1 mg/mL in methanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12C[13CH2][13C](=O)[13CH2]C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-16H,3-11H2,1-2H3/t12?,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
InChI Key
RAJWOBJTTGJROA-OSGDZWBESA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
This product may be used as an analytical standard.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
730645-BULK:
730645-VAR:
730645-1ML:4548173915883
730645-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)