Merck
73060
Sigma-Aldrich
2-ニトロベンゾニトリル
≥99.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CN
CAS番号:
分子量:
148.12
Beilstein:
638987
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
powder
mp
107-109 °C (lit.)
108-110 °C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H
InChI Key
SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
73060-VAR:
73060-50G:4548173300184
73060-10G:4548173300177
73060-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)