77299
ヘプタコサフルオロトリブチルアミン
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
別名:
Fluorinert™ FC-43, PFTBA, トリス(ノナフルオロブチル)アミン, パーフルオロトリブチルアミン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
蒸気密度
23.3 (vs air)
蒸気圧
1.3 mmHg ( 25 °C)
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
bp
178 °C (lit.)
密度
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
InChI Key
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
77299-BULK:
77299-5ML:
77299-VAR:
77299-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation. Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.