アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
48-53 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
Nc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,9H2
InChI Key
NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
164771-5G:4548173108834
164771-1KG:
164771-25G:4548173108827
164771-VAR:
164771-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック