Merck
438804
Sigma-Aldrich
2-ニトロトルエン
≥99%
別名:
1-メチル-2-ニトロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥5,750
¥5,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥5,750
About This Item
化学式:
CH3C6H4NO2
CAS番号:
分子量:
137.14
Beilstein:
1907580
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
−4-−3 °C (lit.)
密度
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
Cc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-ニトロトルエンは芳香族ニトロ化合物です。表面積が大きくイオン交換効率が高い多機能性磁性樹脂(GMA30-1およびGMA30-2)が開発され、2-ニトロトルエンの脱離が検証されました。[1] ニトロベンゼンジオキシゲナーゼによる二原子酸素添加は、同位体分別を評価するために調べられています。[2] ニトロ芳香族爆薬として報告されています。テルビウムベースの磁性金属有機構造体(MOF)ナノ球体が製作され、このナノ球体は微量の2-ニトロトルエンを検出することができます。[3]
アプリケーション
2-ニトロトルエンは、Pseudomonas(シュードモナス)菌株ClS1の培養培地における窒素サプリメントとして使用される可能性があります。[4] Pseudomonas菌株JS42の培養培地における炭素とエネルギーのサプリメントとして使用される可能性があります。[5]
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
438804-BULK:
438804-1L:
438804-VAR:
438804-100ML:4548173941011
438804-4L:
438804-5ML:4548173941028
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Sarah G Pati et al.
Environmental science & technology, 48(18), 10750-10759 (2014-08-08)
Oxygenation of aromatic rings is a frequent initial step in the biodegradation of persistent contaminants, and the accompanying isotope fractionation is increasingly used to assess the extent of transformation in the environment. Here, we systematically investigated the dioxygenation of two
Wei Wang et al.
Journal of hazardous materials, 294, 158-167 (2015-04-14)
Two novel multi-functional magnetic resins named GMA30-1 and GMA30-2 were fabricated and investigated for the removal of 4-nitrotoluene-2-sulfonic acid (NTS) and 2-nitrotoluene (o-MNT). Strong base resin (GMA30-1) and weak base resin (GMA30-2) possess large surface area of 718m(2)/g and 559m(2)/g
Jing-Jing Qian et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(10), 3978-3983 (2014-01-24)
In this work, we present novel kinds of Fe3O4@Tb-BTC magnetic metal-organic framework (MOF) nanospheres which possess both magnetic characteristics and fluorescent properties using a layer by layer assembly technique. The structure and morphology of the as-prepared Fe3O4@Tb-BTC were systematically characterized
D An et al.
Journal of bacteriology, 176(24), 7462-7467 (1994-12-01)
Pseudomonas sp. strain JS42 utilizes 2-nitrotoluene (2NT) as the sole source of carbon and energy for growth. Intact cells catalyze the oxidation of 2NT to 3-methylcatechol and nitrite in a reaction that requires molecular oxygen. Cell extracts oxidized 2NT to
E Duque et al.
Journal of bacteriology, 175(8), 2278-2283 (1993-04-01)
A bacterium, Pseudomonas sp. strain C1S1, able to grow on 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), 2,4- and 2,6-dinitrotoluene, and 2-nitrotoluene as N sources, was isolated. The bacterium grew at 30 degrees C with fructose as a C source and accumulated nitrite. Through batch