Merck
730599
Sigma-Aldrich
シクロヘプチルマグネシウムブロミド 溶液
2 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13BrMg
分子量:
201.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solution
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2 M in diethyl ether
密度
1.034 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Br[Mg]C1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13.BrH.Mg/c1-2-4-6-7-5-3-1;;/h1H,2-7H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
KMAQJJKRGAFLBH-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
730599-BULK:
730599-VAR:
730599-50ML:4548173305974
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)