おすすめの製品
含みます
0.37-0.44 mmol/g palladium
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
標識化の程度
0.4 mmol/g Pd loading
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- low residual metal levels in crude product
- easy recovery of catalyst
- compatibility of immobilized metal with various ligands to effect C-C bond forming reactions
- safer and easier to handle than Pd/C for hydrogenation
- efficiency and economy gains through recovery and recycling
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Nervous system
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
644714-1G:4548173945125
644714-10G:4548173945118
644714-BULK:
644714-VAR:
644714-100G:4548173945101
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Homogeneous palladium catalysts are widely utilized due to their versatility, reactivity and functional group tolerance.