Merck
728772
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥14,300
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥14,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5HCl3N2O
CAS番号:
分子量:
211.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.586
密度
1.645 g/mL at 25 °C
官能基
acyl chloride
chloro
SMILES記法
ClC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl3N2O/c6-3-2(4(7)11)1-9-5(8)10-3/h1H
InChI Key
DZTIFMWYYHCREC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F
引火点(℃)
93.3 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
728772-BULK:
728772-VAR:
728772-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)