Merck
633658
Sigma-Aldrich
4-チアゾールカルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,100
5 G
¥17,100
¥4,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,100
5 G
¥17,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3NO2S
CAS番号:
分子量:
129.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
195-199 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cscn1
InChI
1S/C4H3NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
InChI Key
HMVYYTRDXNKRBQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
633658-1G:
633658-BULK:
633658-VAR:
633658-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chloe Dubreil et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(40), e1802053-e1802053 (2018-09-06)
Nanoparticle (NP) administration is among the most attractive approaches to exploit the synergy of different copackaged molecules for the same target. In this work, iron oxide NPs are surface-engineered for the copackaging of the autoantigen proinsulin, a major target of
Angela Rico de Souza et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 140(1), 204-223 (2014-04-23)
Cigarette smoke is associated with chronic and enhanced pulmonary inflammation characterized by increased cytokine production and leukocyte recruitment to the lung. Although the aryl hydrocarbon receptor (AhR) is well-known to mediate toxic effects of manmade environmental contaminants, the AhR has
Hideo Satsu et al.
Cytotechnology, 67(4), 621-632 (2014-03-29)
The aryl hydrocarbon receptor (AHR) is a ligand-dependent transcription factor. It heterodimerizes with aryl hydrocarbon nuclear translocator, binds to the xenobiotic-responsive element (XRE), and enhances the transcription of genes encoding xenobiotic metabolizing enzymes. AHR also plays important roles in the