表示を変更する
5 G
¥33,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18F6N2O4S2
CAS番号:
分子量:
396.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
不純物
≤1.0% water
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
CCC[N+](C)(C)CC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H18N.C2F6NO4S2/c1-5-7-8(3,4)6-2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
FKXJTTMLNYZAOH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Ethyldimethylpropylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is an ionic liquid with high dielectrical permittivity, ionic conductivity and low viscosity.[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
727989-5G:
727989-BULK:
727989-VAR:
727989-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Parametrization of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate/nitrate ionic liquid for the GROMOS force field
Micaelo, Nuno M., Antonio M. Baptista, and Claudio M. Soares
Analytical Chemistry, 110.29, 14444-14451 (2006)
Density and viscosity of 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate with ethanol, 1-propanol, or 1-butanol at several temperatures
Mokhtarani, Babak, et al.
Analytical Chemistry, 41.12, 1432-1438 (2009)
Confinement of 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate in metallic silver
Neouze, Marie-Alexandra, and Marco Litschauer
The Journal of Physical Chemistry, 112.51, 16721-16725 (2008)
Electrical double layer capacitors with sucrose derived carbon electrodes in ionic liquid electrolytes.
Wei L and Yushin G.
Journal of Power Sources, 196(8), 4072-4079 (2011)
Thermochemical properties of 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate
Strechan, A. A., et al.
Electrochimica Acta, 474.1, 25-31 (2008)