Merck
716375
Sigma-Aldrich
2,5-ジブロモ-3-メチルチオフェン
97%
別名:
3-メチル-2,5-ジブロモチオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,840
¥9,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,840
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4Br2S
CAS番号:
分子量:
255.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.613
密度
1.974 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
InChI Key
IHFXZROPBCBLLG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
716375-VAR:
716375-BULK:
716375-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)