Merck
713155
Sigma-Aldrich
1-エチル-1-メチルピロリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,600
50 G
¥33,900
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,600
50 G
¥33,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16F6N2O4S2
CAS番号:
分子量:
394.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.5% (T)
99%
フォーム
lumps
不純物
≤0.5% water
官能基
fluoro
SMILES記法
CC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H16N.C2F6NO4S2/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
BRVHCCPVIILNPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is a 1-alkyl-1-methylppiperidinium-based ionic liquid.[1] It is being investigated for its potential use as a battery electrolyte.[2][3]
アプリケーション
1-ethyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl) imide in combination with 1-propyl-3-methylimidazolium iodide (PMII) forms a solid-state electrolyte with long-term stability, which can be used in dye-sensitized solar cells (DSSCs).[4]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
713155-VAR:
713155-5G:
713155-BULK:
713155-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Physico-chemical properties and phase behaviour of piperidinium-based ionic liquids.
Domanska U, et al.
Fluid Phase Equilibria, 303(1), 1-9 (2011)
Water?Resistant, Solid?State, Dye?Sensitized Solar Cells Based on Hydrophobic Organic Ionic Plastic Crystal Electrolytes
Li, Shichao, et al.
Advanced Materials, 26.8, 1266-1271 (2014)
Battery electrolytes based on saturated ring ionic liquids: Physical and electrochemical properties.
Di Leo RA, et al.
Electrochimica Acta, 109, 27-32 (2013)
Systematic Characterization of Ionic Liquid Electrolyte Systems for Lithium Ion Batteries.
Cama C, et al.
ECS Transactions, 61(27), 79-85 (2014)
Organic ionic plastic crystal-based electrolytes for solid-state dye-sensitized solar cells.
Li Q, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(14), 6674-6679 (2012)