Merck
725080
Sigma-Aldrich
5-エチル-2-メチルピリジン ボラン錯体
別名:
(5-エチル-2-メチルピリジン)トリヒドロボラン, 5-エチル-2-メチルピリジンボラン, PEMB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14BN
CAS番号:
分子量:
135.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
密度
0.907 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
B.CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N.BH3/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3
InChI Key
MNMBLEICNIBHKB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 有機金属のクロスカップリング反応
  • 還元的アミノ化
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F
引火点(℃)
105 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
725080-500ML:
725080-100ML:
725080-25ML:
725080-50ML:
725080-BULK:
725080-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)