Merck
723517
Sigma-Aldrich
(4-メチルフェニルボロン酸ピナコールエステル)トリフェニルホスホニウム ブロミド
95%
別名:
(4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボラン-2-イル)ベンジル)トリフェニルホスホニウム ブロミド, 4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボラト)フェニルメチル トリフェニルホスホニウム ブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥20,900
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥20,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H33BBrO2P
CAS番号:
分子量:
559.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
265-270 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
[Br-].CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(C[P+](c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)cc2
InChI
1S/C31H33BO2P.BrH/c1-30(2)31(3,4)34-32(33-30)26-22-20-25(21-23-26)24-35(27-14-8-5-9-15-27,28-16-10-6-11-17-28)29-18-12-7-13-19-29;/h5-23H,24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
QMJSYLUNLKWPAC-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
723517-1G:
723517-VAR:
723517-BULK:
723517-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)