Merck
722057
Sigma-Aldrich
4′-ヒドロキシ-3′-ヨードアセトフェノン
97%
別名:
1-(4-ヒドロキシ-3-ヨードフェニル)エタノン, 2-ヨード-4-アセチルフェノール, 3-ヨード-4-ヒドロキシアセトフェノン, 4-アセチル-2-ヨードフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥22,400
¥22,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥22,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7IO2
CAS番号:
分子量:
262.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
155-160 °C
官能基
iodo
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3
InChI Key
SJRAJHOOMLHHQN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • ジアザビシクロアルケンによるPd-触媒性の逐次開環‐閉環反応を介した、シクロペンテン縮合ベンゾフランおよびインドールの調製
  • パラジウム触媒による分子間逐次反応による、スピロ環状化合物の高度な位置選択的合成
  • 空気中でのPd/C触媒による環化反応を介した、インデン誘導体の位置選択的合成
  • シリルアリールトリフラートとのクロスカップリングと、その後のパラジウム触媒による環化を介する、カルバゾールの調製
  • パラジウムが触媒する環状アルケンによる立体選択的複素環化を介する、ヘテロ多環化合物の立体選択的調製
  • パラジウムが触媒する内部アルキンのカルボニル化を伴う環化による、二置換クマリンの調製
  • 薗頭カップリングとアルミナの環化を介する、アリールアルキン、ベンゾフランおよびインドールの調製
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
722057-VAR:
722057-BULK:
722057-5G:4548173998985
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)