Merck
708127
Sigma-Aldrich
4-(ジフェニルホスフィノ)スチレン
97%
別名:
4-vinyltriphenylphosphine, DPPST, Diphenylphosphinostyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,270
5 G
¥6,440
25 G
¥21,500
¥4,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,270
5 G
¥6,440
25 G
¥21,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H17P
CAS番号:
分子量:
288.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reagent type: polymerizable reagent
white to off-white
mp
75-80 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
C=Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17P/c1-2-17-13-15-20(16-14-17)21(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h2-16H,1H2
InChI Key
FRPLKHQCXVNBNO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
708127-5G:
708127-VAR:
708127-25G:
708127-BULK:
708127-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)