Merck
71916
Sigma-Aldrich
ナトリウム2-プロパンチオラート
technical, ≥90.0% (RT)
別名:
2-プロパンチオール ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥25,600
¥25,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥25,600
About This Item
化学式:
(CH3)2CHSNa
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
3618618
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90.0% (RT)
フォーム
powder
SMILES記法
CC(C)S[Na]
InChI
1S/C3H8S.Na/c1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI Key
NQHKCHWQDDWQJR-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
  • 配位ポリマーのためのビフェニルおよびbimesityl tetrasulfonic acidの新しいリンカー分子: 本研究は、新しい配位ポリマーの合成におけるSodium 2-propanethiolateの使用について論じています。この論文では、プロセスとその結果生じる化学構造について詳述し、これらの物質のさまざまな分野への応用の可能性に関する見識を示しています(F Behler, MS Wickleder, J Christoffers - ARKIVOC, 2015)。
その他情報
種々のチオ-ルエステルおよびチオエ-テルの合成中間体。 ポリ(イソプロピルチオエ-テル)を経由して、ポリハライドからポリメルカプトアレ-ンを得る合成[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
71916-INTR:
71916-10G:
71916-VAR:
71916-50G:
71916-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)