Merck
718122
Sigma-Aldrich
ビス(ジシクロヘキシルホスフィノフェニル)エーテル
97%
別名:
(オキシジ-2,1-フェニレン)ビス[ジシクロヘキシル] ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H52OP2
CAS番号:
分子量:
562.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
140-146 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3Oc4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C36H52OP2/c1-5-17-29(18-6-1)38(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)37-34-26-14-16-28-36(34)39(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h13-16,25-32H,1-12,17-24H2
InChI Key
HPFGZHCWLVSVKJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ジアステレオ選択的分子内N-アリール化・分子内カルボアミノ化の触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
718122-VAR:
718122-BULK:
718122-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)