Merck
717711
Sigma-Aldrich
3,3',5,5'テトラブロモ-1,1'-ビフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H6Br4
CAS番号:
分子量:
469.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
mp
185-190 °C
SMILES記法
Brc1cc(Br)cc(c1)-c2cc(Br)cc(Br)c2
InChI
1S/C12H6Br4/c13-9-1-7(2-10(14)5-9)8-3-11(15)6-12(16)4-8/h1-6H
InChI Key
FXJXZYWFJAXIJX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
717711-VAR:
717711-BULK:
717711-1G:4548174019443
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthias Lischka et al.
Nanoscale, 10(25), 12035-12044 (2018-06-16)
Even though the surface-assisted dehalogenative coupling constitutes the most abundant protocol in on-surface synthesis, its full potential will only become visible if selectivity issues with polybrominated precursors are comprehensively understood, opening new venues for both organometallic self-assembly and on-surface polymerization.