Merck
697885
Sigma-Aldrich
2,2′-ジブロモビフェニル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,120
5 G
¥20,100
¥6,120
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,120
5 G
¥20,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8Br2
CAS番号:
分子量:
312.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,120
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
78-82 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccccc1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C12H8Br2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
InChI Key
DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
697885-5G:4548173923819
697885-VAR:
697885-BULK:
697885-1G:4548173923802
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)