Merck
SML2963
Sigma-Aldrich
8-アザグアニン
≥98% (HPLC)
別名:
2-アミノ-6-オキシ-8-アザプリン, 2-アミノ-6-ヒドロキシ-8-アザプリン, グアナゾロ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥9,020
50 MG
¥29,300
¥9,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥9,020
50 MG
¥29,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N6O
CAS番号:
分子量:
152.11
Beilstein:
171098
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
¥9,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=Nc2[nH]nnc2C(=O)N1
InChI
1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
InChI Key
LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
8-Azaguanine is a triazole-antimetabolite that displays varies pharmacological effects including anticancer, antiviral and antifungal. It is easily incorporated into ribonucleic acids including rRNA and tRNA. 8-Azaguanine appears to alter mRNA splicing in SF3B1 mutant cells. 8-Azaguanine novel immunomodulatory drug (IMiD) that significantly increases the cytotoxicity of NK cells.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2963-BULK:
SML2963-50MG:
SML2963-VAR:
SML2963-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)