Merck
574643
Sigma-Aldrich
4-エトキシカルボニルフェニルボロン酸
≥95%
別名:
4-カルボエトキシベンゼンボロン酸, 4-ボロノ安息香酸 1-エチル エステル, 4-ボロノ安息香酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,720
5 G
¥16,300
¥4,720
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,720
5 G
¥16,300
About This Item
化学式:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
193.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,720
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
mp
135 °C (dec.) (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChI Key
ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • フェノール類調製のための酸化的ヒドロキシル化
  • 均一芳香族置換
  • α-ブロモカルボニル化合物とのクロスカップリング
  • キノリンカルボン酸との鈴木カップリング反応
  • トリフルオロメチル化
  • イナミドのカルボメチル化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
574643-VAR:
574643-BULK:
574643-1G:
574643-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
You Zhou et al.
The Analyst, 143(15), 3628-3634 (2018-07-04)
1-Hydroxypyrene (1-HP) is a urinary metabolite of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and can function as a convenient biomarker for human intoxication of PAH carcinogens. The development of simple 1-HP sensors with high sensitivity and fast response is highly desirable. Herein