Merck
717525
Sigma-Aldrich
3-ブロモインダゾール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,200
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrN2
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
143-147 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1n[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
HTKXRTUKPXEALT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
717525-BULK:
717525-1G:
717525-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)