Merck
714585
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2-ニトロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,200
¥7,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClN2O2
CAS番号:
分子量:
158.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
119-123 °C
官能基
chloro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H
InChI Key
YUBHMOQVHOODEI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
714585-5G:
714585-VAR:
714585-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)