Merck
C61607
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3-ニトロピリジン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClN2O2
CAS番号:
分子量:
158.54
Beilstein:
124482
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
InChI Key
UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
365.0 °F
引火点(℃)
185 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C61607-10KG:
C61607-VAR:
C61607-BULK:
C61607-25G:
C61607-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)