Merck
712256
Sigma-Aldrich
5-アジドペンタン酸
≥97.0%
別名:
5-アジド吉草酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9N3O2
CAS番号:
分子量:
143.14
Beilstein:
1706398
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
97.0-103.0% (calc. on dry substance, T)
フォーム
liquid
利用可能性
available only in USA
損失
≤10% loss on drying
官能基
azide
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C5H9N3O2/c6-8-7-4-2-1-3-5(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
InChI Key
SBZDIRMBQJDCLB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-アジドペンタン酸は、次の物質の合成に使用できます。
  • アジド-アルキンクリックケミストリーによるキトサン-ポリ(エチレングリコール)ヒドロゲルの合成。[1]
  • 大環状分子を含む5-ヨード-1H-1,2,3-トリアゾールの合成。[2]
  • P-糖タンパク質(P-gp)媒介細胞排出の阻害剤としてのトリアゾール環介在二価キニーネ二量体の合成。[3]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Self-react. C
補足的ハザード
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
712256-VAR:
712256-250MG:4548173301839
712256-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Click chemistry-derived bivalent quinine inhibitors of P-glycoprotein-mediated cellular efflux.
Kuriakose J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(13), 4410-4412 (2012)
Synthesis of 5-iodo-1, 2, 3-triazole-containing macrocycles using copper flow reactor technology.
Bogdan AR, et al.
Organic Letters, 13(15), 4060-4063 (2011)
In situ-forming robust chitosan-poly (ethylene glycol) hydrogels prepared by copper-free azide-alkyne click reaction for tissue engineering.
Truong VX, et al.
Biomaterials Science, 2(2), 167-175 (2014)
Ian J Huggins et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(18) (2019-09-13)
Nucleic Acid Therapeutics (NATs), including siRNAs and AntiSense Oligonucleotides (ASOs), have great potential to drug the undruggable genome. Targeting siRNAs and ASOs to specific cell types of interest has driven dramatic improvement in efficacy and reduction in toxicity. Indeed, conjugation
Eliška Böhmová et al.
Pharmaceutics, 12(1) (2020-01-16)
Cell-penetrating peptides (CPPs) are commonly used substances enhancing the cellular uptake of various cargoes that do not easily cross the cellular membrane. CPPs can be either covalently bound directly to the cargo or they can be attached to a transporting