Merck
714291
Sigma-Aldrich
(S)-5-アジド-2-(Fmoc-アミノ)ペンタン酸
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis
別名:
Fmoc-5-アジド-L-ノルバリン, Fmoc-L-δ-アジドオルニチン, Fmoc-Orn(N2)-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥56,100
¥56,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥56,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20N4O4
CAS番号:
分子量:
380.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥56,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
(S)-5-アジド-2-(Fmoc-アミノ)ペンタン酸, ≥97.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 3.5±0.3°, c = 1 in ethyl acetate
組成
carbon, 62.2-63.9%
nitrogen, 14.3-15.1%
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CCCN=[N+]=[N-])NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H20N4O4/c21-24-22-11-5-10-18(19(25)26)23-20(27)28-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,23,27)(H,25,26)/t18-/m0/s1
InChI Key
TVPIDQLSARDIPX-SFHVURJKSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
714291-VAR:
714291-250MG:
714291-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lucio Litti et al.
Nanoscale, 10(3), 1272-1278 (2018-01-03)
Multimodal contrast agents offer new interesting diagnostic possibilities, summing the benefits of multiple imaging techniques. Magnetic resonance and optical imaging are complementary techniques. The first allows total body screening, even though it suffers from low spatial resolution and needs high