製品名
Fmoc-azidolysine, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
azide
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[N+](=[N-])=NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C21H22N4O4/c22-25-23-12-6-5-11-19(20(26)27)24-21(28)29-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m0/s1
InChI Key
PJRFTUILPGJJIO-IBGZPJMESA-N
関連するカテゴリー
詳細
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references:
[1] M. Meldal, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2531.
[2] J. T. Lundquist & J. C. Pelletier (2001) Org. Lett., 3, 781.
[3] N. Nepomniaschiy, et al. (2008) Org. Lett., 10, 5243.
アプリケーション
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
WGK
WGK 1
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.