Merck
710180
Sigma-Aldrich
ジ-2-メトキシエチルアゾジカルボン酸
≥90.0%
別名:
DMEAD, アゾジカルボン酸ビス(2-メトキシエチルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14N2O6
CAS番号:
分子量:
234.21
Beilstein:
11134057
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥90.0%
フォーム
crystals
官能基
azo
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCCOC(=O)\N=N\C(=O)OCCOC
InChI
1S/C8H14N2O6/c1-13-3-5-15-7(11)9-10-8(12)16-6-4-14-2/h3-6H2,1-2H3/b10-9+
InChI Key
PGHKJMVOHWKSLJ-MDZDMXLPSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Self-react. D - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第5類:自己反応性物質
アゾ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
Jan Code
710180-BULK:
710180-25G:
710180-5G:
710180-VAR:
710180-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Di-2-methoxyethyl azodicarboxylate (DMEAD): an inexpensive and separation-friendly alternative reagent for the Mitsunobu reaction.
Sugimura, T. and Hagiya, K.
Chemistry Letters (Jpn), 36, 566-567 (2007)