Merck
166804
Sigma-Aldrich
Dibenzyl azodicarboxylate
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,600
25 G
¥23,100
¥9,600
単価¥12,500割引23%
在庫数1詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,600
25 G
¥23,100
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCON=NCOOCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
298.29
Beilstein:
2298734
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
90%
¥9,600
単価¥12,500割引23%
在庫数1詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
43-47 °C (lit.)
官能基
azo
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)\N=N\C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/b18-17+
InChI Key
IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dibenzyl azodicarboxylate undergoes[4+2] cycloaddition reaction with glycal to yield 2-aminoglycosides[1].
アプリケーション
Dibenzyl azodicarboxylate was used as electrophilic reagent in the synthesis of C-glycosyl α-amino acids via proline-catalyzed α-amination of C-glycosylalkyl aldehydes[2]. It was used in enantioselective synthesis of optically active pyrazolidine derivatives[3].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
166804-25G:
166804-500G:
166804-VAR:
166804-5G:
166804-1KG:
166804-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ジアミド
Sigma-Aldrich
D3648
ジアミド
[4+ 2] Cycloaddition reaction of dibenzyl azodicarboxylate and glycals.
Leblanc Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 111(8), 2995-3000 (1989)
Shengming Ma et al.
Organic letters, 6(13), 2193-2196 (2004-06-18)
[reaction: see text] Optically active pyrazolidine derivatives have been constructed by the Cu- and Pd-catalyzed asymmetric one-pot tandem addition-cyclization reaction of 2-(2',3'-dienyl)-beta-ketoesters, organic halides, and dibenzyl azodicarboxylate. The absolute configurations of the final products depend on the structure of the
Andrea Nuzzi et al.
Organic letters, 10(20), 4485-4488 (2008-09-16)
Non-natural axially and equatorially linked C-glycosyl alpha-amino acids (glycines, alanines, and CH2-serine isosteres) with either S or R alpha-configuration were prepared by D- and L-proline-catalyzed (de >95%) alpha-amination of C-glycosylalkyl aldehydes using dibenzyl azodicarboxylate as the electrophilic reagent.