Merck
709204
Sigma-Aldrich
ホウ化ハフニウム
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HfB2
CAS番号:
分子量:
200.11
EC Number:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: hafnium
粒径
−325 mesh
mp
3100 °C
密度
10.5 g/cm3 at 25 °C
SMILES記法
[Hf]BB
InChI
1S/B2H3.Hf/c1-2;/h1H,2H2;/q+1;-1
InChI Key
JLBVMPIAHRGRAQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
709204-BULK:
709204-10G:
709204-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)