Merck
709190
Sigma-Aldrich
ほう化ランタン
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
別名:
六ホウ化ランタン, ホウ化ランタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LaB6
CAS番号:
分子量:
203.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.5% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: lanthanum
粒径
−325 mesh
mp
2210 °C
密度
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
4.76 g/cm3 at 25 °C
SMILES記法
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
InChI Key
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
709190-BULK:
709190-VAR:
709190-5G:
試験成績書(COA)